主要文件
1.16052
Supelco
Superspher® 60 RP-8 endcapped (4 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
别名:
TM=["Superspher"] C8 TM=["LICHROCART"] HPLC色谱盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115709
NACRES:
SB.52
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
Superspher® 60 RP-8 LiChroCART 125-4, suitable for HPLC
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L7
产品线
Superspher®
特点
endcapped: no
参数
250 bar pressure
60 °C max. temp.
技术
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
色谱柱长度 × 内径
12.5 cm × 4 mm
基质
fully porous particle
基质活性基团
C8 bonding phase
粒径
4 μm
孔径
60 Å pore size
工作pH范围
2-7.5
分离技术
reversed phase
储存温度
no temp limit
一般描述
HPLC色谱柱
Superspher® RP-8是一种可靠且用途广泛的传统生产的球形硅胶载体,具有C-8反相特性。它们非常适合分离中性、酸性和弱碱性化合物。这种粒径为 4µm 的高性能硅胶载体可提供极好的压力/分离性能比。该吸附剂包装在LiChroCART 125-4 HPLC柱中。HPLC系统的连接是通过使用 manu-CART NT柱支架(1.51486)完成的。
分析说明
压力: ≤ 80 bar
理论塔板数(N/m)(蒽): ≥ 100000
对称性(蒽):0.8-1.4
容量系数(蒽): ≥ 3.5
法律信息
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Superspher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany