主要文件
1.15943
Sigma-Aldrich
亚甲蓝(C.I.52015)
for microscopy Certistain®
别名:
亚甲蓝 三水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H18ClN3S · 3H2O
CAS号:
分子量:
373.90
Beilstein:
3599847
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116130
EC索引号:
200-515-2
质量水平
表单
solid
效能
1180 mg/kg LD50, oral (Rat)
组成
Dye, ≥82% spectrophotometric assay
pH值(酸碱度)
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
溶解性
50 g/L
密度
1.757 g/cm3 at 22 °C
堆积密度
400‑600 kg/m3
εmax
2250-2750 at 660-665 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
亚甲基蓝(C.I.52015)是一种用于显微镜检查的Certistain®干染料,应用于概观染色,并用作人类来源样品材料中Ziehl-Neelsen方法的复染色。细菌染色为蓝色。该染料在血液学中还有一个重要的应用:亚甲基蓝和曙红是许多染色溶液和染料混合物的主要成分。Certistain®是精选高品质染料的产品组,可满足IVD和CE注册的所有质量要求。更多详情,请参见使用说明(IFU)。IFU可通过本网站下载。
分析说明
染料含量(分光光度法): ≥ 82 %
同一性
-氯化物:
通过测试
- 紫外线/可见光谱:通过测试
最大吸光度λ 最大(乙醇 50 %):660 - 665 nm
比吸光系数 A 1%/1cm(λmax; 0.003 g/l;乙醇 50 %)。2250 - 2750
TLC 测试:通过测试
干燥失重(110 °C):10 - 15 %
显微镜的适用性:通过测试
法律信息
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3