solid
效能
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
组成
Dye, ≥85% spectrophotometric assay
pH值(酸碱度)
9.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
295-296 °C
溶解性
300 g/L
堆积密度
710 kg/m3
εmax
1200-1400 at 515-518 nm in water at 0.005 g/L
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C20H8Br4O5.2Na/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;;/h1-6,25H,(H,27,28);;/q;2*+1/p-2
InChI key
SEACYXSIPDVVMV-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
曙红Y(C.I.45380)是一种用于显微镜检查的Certistain®干染料,通常用作人源样品材料中的复染剂、可区分蛋白质、结缔组织、纤维和角蛋白。根据用户要求和个人喜好,可用于制备常用的水性或酒精性曙红Y染色液。这种染色液将多用于苏木精-伊红染色过程(H&E)中的常规染色。H&E染色过程是组织学材料最常用的染色方法。由于使用苏木精溶液,细胞核将呈现蓝色至深紫色,而曙红Y溶液将细胞质和细胞间物质染成橘红色。
由于曙红Y染料属于Certistain®染料产品组合,因此在放行前根据严格的质量标准进行化学分析(CE认证和IVD产品),并保证具有高染色质量和可靠的染色结果。有关详细信息,请参阅使用说明 (IFU)。IFU 可以从本网页下载。
由于曙红Y染料属于Certistain®染料产品组合,因此在放行前根据严格的质量标准进行化学分析(CE认证和IVD产品),并保证具有高染色质量和可靠的染色结果。有关详细信息,请参阅使用说明 (IFU)。IFU 可以从本网页下载。
分析说明
染料含量(重量分析): ≥ 85 %
鉴别(UV/VIS光谱):通过测试
最大吸收 λ 最大值(水):515 - 518 nm
比吸光系数 A 1%/1cm(λmax;0.005 g/l;水):1200 - 1400
TLC-测试:通过测试
干燥失重(100 °C): ≤ 8 %
适用于显微镜检查:通过测试
鉴别(UV/VIS光谱):通过测试
最大吸收 λ 最大值(水):515 - 518 nm
比吸光系数 A 1%/1cm(λmax;0.005 g/l;水):1200 - 1400
TLC-测试:通过测试
干燥失重(100 °C): ≤ 8 %
适用于显微镜检查:通过测试
法律信息
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
376.9 °F - Pensky-Martens closed cup
闪点(°C)
191.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Ratchakrit Srikuea et al.
Scientific reports, 10(1), 8239-8239 (2020-05-20)
Skeletal muscle exhibits enormous plasticity throughout life, however, less is known regarding how the stages of growth regulate its local vitamin D system. Herein, we investigated serum 25(OH)D3 and Ca2+ levels along with the vitamin D system in skeletal muscle
Jo Waaler et al.
Communications biology, 3(1), 196-196 (2020-04-26)
The development of immune checkpoint inhibitors represents a major breakthrough in cancer therapy. Nevertheless, a substantial number of patients fail to respond to checkpoint pathway blockade. Evidence for WNT/β-catenin signaling-mediated immune evasion is found in a subset of cancers including