主要文件
1.15683
Supelco
TLC板,硅胶60 RP-18 F₂₅₄s
pkg of 50 plates, plate L × W 5 cm × 20 cm, glass support
别名:
硅胶60 RP-18 F₂₅₄s TLC板
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115711
NACRES:
NB.21
物料
glass support
silica gel 60 matrix
质量水平
特点
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包装
pkg of 50 plates
技术
thin layer chromatography (TLC): suitable
层厚度
250 μm
板长度 × 宽度
5 cm × 20 cm
粒径
10-12 μm
孔径
60 Å medium pore diameter
储存温度
2-30°C
一般描述
50个玻璃板 5 x 20 cm
RP修饰板用于两个目的:作为HPLC的试用方法和为特殊的分离选择各种溶剂系统。我们的RP修饰的硅胶层非常适合许多具有挑战性的分离,这些分离是未经修饰的硅胶所无能为力的。这些胶层使用水溶剂系统来分离极度非极性的物质,并对能适应离子对色谱的特定物质进行分析。更重要的是’,RP修饰的硅胶层很少受环境湿度的影响。和未修饰的硅胶不同,RP相不表现出催化活性。这使得它们成为易于氧化降解的不稳定物质的首选。
应用
TLC铝板,涂有荧光指示剂F254s的RP-18修饰硅胶。用于薄层层析应用的TLC Rp-18修饰硅胶板是以50块5x20 cm尺寸的包装进行提供的。
联系
替代:15683-3; 15683
分析说明
比表面积(根据BET;5-Pt测量):480 - 540 m²/g
孔体积(N₂-等温线):0.74 - 0.84 ml/g
d 50(激光衍射,尺寸分布):9.7 - 11.7 µm
层厚度:200 - 270 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 35 µm
色谱检测:
A)胆固醇检测
hRf值
- 胆固醇,胆固醇检测:
30 - 38
B)类固醇检测
- 甲睾酮,类固醇检测:21 - 31
- Reichstein S,类固醇检测:50 - 60
- 氢化可的松,类固醇检测:70 - 80
在活化板上确定的典型值(120°C,15 min)
洗脱剂a)丙酮/水(95/5 v/v)
洗脱剂b)乙腈/水(70/30 v/v)