文件
1.15186
Supelco
Hydrochloric acid
36%, SUPRAPUR®
别名:
盐酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
HCl
CAS号:
分子量:
36.46
Beilstein:
1098214
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
NACRES:
NB.21
product name
盐酸, Suprapur®, 36%
等級
for inorganic trace analysis
品質等級
agency
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for SM 5210
蒸汽密度
1.3 (vs air)
蒸汽壓力
190 hPa ( 20 °C)
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
化驗
36%
形狀
liquid
pH值
<1 (20 °C in H2O)
bp
>100 °C (lit.)
密度
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
1.18 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI 密鑰
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Suprapur®
法律資訊
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
商品
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
相关内容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.