文件
1.14691
Supelco
COD Test, photometric
photometric, 300-3500 mg/L (COD), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
COD测试预装试剂, photometric, 300-3500 mg/L (COD), Spectroquant®
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 25 tests
分析物功能類別
chemical oxygen demand (COD)
測量範圍
300-3500 mg/L (COD)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromium(III))
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:光度法,300 - 3500 mg/L,Spectroquant®
该方法符合DIN ISO 15705的要求并且类似于EPA 410.4、APHA 5220 D和ASTM D1252-06 B。
化学需氧量(COD)是有机物质氧化时耗氧量的衡量指标,它明确指示了水源质量,无疑是(废)水分析的最重要参数之一。我们的Spectroquant® COD测试可让用户准确定量样品的COD水平。
用户可从我们广泛的Spectroquant® COD测试产品系列中选择符合自身要求的测量范围。
该Spectroquant® Cell反应池测试包含预装试剂的16 mm圆形反应池(比色皿),以及根据说明书进行分析所需的所有试剂。
所有Spectroquant®细胞和试剂测试试剂盒都配备了独特的实时ID(二维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
標靶器官
Kidney
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
实验方案
Analytical Method COD measurement in wastewater - Photometric determination of chromate consumption subsequent to digestion in 20 min.
分析方法 废水中COD的测定 - 消化20分钟后铬酸盐消耗量的光度测定。