文件
1.14679
Supelco
COD溶液A
for measuring range 500 - 10000 mg/l; 2.20 ml per determination Spectroquant®
别名:
Nota 1 A
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
SE.11
品質等級
形狀
liquid
分析物功能類別
chemical oxygen demand (COD)
技術
photometry: suitable
pH值
<1 (20 °C in H2O)
密度
1.22 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
一般說明
该Spectroquant COD溶液A与Spectroquant溶液B,114680结合使用。根据这些溶液的比例,可以涵盖COD的不同测量范围。有关更多信息,请参阅测试说明。
为了更安全、更轻松地测定COD,我们建议使用 Spectroquant COD测试预装试剂,所有试剂都已按给定的体积和比例在特定测量范围内预先加入了试剂中。
分析報告
含量测定(HgSO₄):1.72 - 1.76 %
含量测定(H₂SO₄):29.2 - 30.2 %
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
標靶器官
Kidney
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3