主要文件
1.14552
Supelco
Chromate Test, photometric
photometric, 0.05-2.00 mg/L (Cr), 0.11-4.46 mg/L (CrO4), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
铬酸盐测试管, photometric, 0.05-2.00 mg/L (Cr), 0.11-4.46 mg/L (CrO4), Spectroquant®
质量水平
用途
sufficient for 25 tests
特殊分析物
chromate
测量范围
0.05-2.00 mg/L (Cr)
0.11-4.46 mg/L (CrO4)
技术
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
检测方法
photometric (Diphenylcarbazide)
储存温度
15-25°C
一般描述
(六价铬和总铬)方法:光度法0.05-2.00 mg/l Cr 0.11-4.46 mg/l CrO₄ Spectroquant®
该方法类似于APHA 3500 Cr B和DIN 38405-24。
这种Spectroquant®铬酸盐反应池测试可以准确定量水样品中的铬(VI)和总铬浓度。
方法原理:在弱磷溶液中,六价铬离子与二苯卡巴肼反应形成三价铬和二苯基卡巴腙,两者生成紫红色复合物,用光度法测定。
该Spectroquant® Cell反应池测试包含预装试剂的16 mm圆形反应池(比色皿),以及根据说明书进行分析所需的所有试剂。
所有的Spectroquant®细胞和试剂测试试剂盒都配备了独特的实时ID,可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
应用
  • 环境监测: 铬酸盐电池测试可广泛用于环境监测,用于检测和定量测定水和土壤样本中的铬(VI)离子。这些测试对于我们评估工业排放物的污染水平和确保符合环境法规合规性至关重要。最近的研究开发了以纳米混合(Al-Fe-Zr)氧化物吸附剂同时提取和测定铬酸盐和磷酸根离子的先进方法,研究提高了环境分析的灵敏度和准确性(Pala et al., International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2021).
法律信息
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3