文件
1.14548
Supelco
Sulfate Test, photometric
photometric, 5-250 mg/L (SO42-), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
硫酸盐预装管测试盒, photometric, 5-250 mg/L (SO42-), Spectroquant®
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 25 tests
特定分析物
sulfate
測量範圍
5-250 mg/L (SO42-)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (Barium sulfate, turbidimetric)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:光度法,5 - 250 mg/L (SO42-), Spectroquant®
该方法类似于EPA 375.4、APHA 4500-SO4 2- E和ASTM D516-11。
该Spectroquant®硫酸盐比色池测试可以准确定量含水样品中的硫酸盐。
方法原理:硫酸根离子与钡离子反应形成难溶的硫酸钡。光度法(比浊法)测定其浊度。
该Spectroquant® 比色池测试盒包含预装试剂的16 mm圆形比色池,以及根据说明书进行分析所需的所有试剂。
所有的Spectroquant®比色池和试剂测试盒都配备了独特的实时ID(2维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
实验方案
Photometric or turbidimetric determination subsequent to water extraction/fusion melting