主要文件
1.14544
Supelco
Ammonium Test, photometric
photometric, 0.5-16.0 mg/L (NH4-N), 0.6-20.6 mg/L (NH4+), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
氨氮预装管测试盒, photometric, 0.5-16.0 mg/L (NH4-N), 0.6-20.6 mg/L (NH4+), Spectroquant®
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 25 tests
特定分析物
ammonium
測量範圍
0.5-16.0 mg/L (NH4-N)
0.6-20.6 mg/L (NH4+)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (Indophenol blue)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:光度测定,0.5 - 16.0 mg/L (NH4-N),0.6 - 20.6 mg/L (NH4+),Spectroquant®
该方法符合ISO 23695,该标准规范了对这一重要参数使用“小规模密封管方法”。该方法还类似于EPA 350.1、APHA 4500-NH3 F、ISO 7150-1和DIN 38406-5。
该Spectroquant® Ammonium Cell Test可对废水、地下水、地表水和海水中的铵态氮进行无氰定量分析。通常,铵盐会从施肥的农业地区的径流进入水源,而铵盐含量升高是粪便污染的重要指标。其它应用领域有食品&饮料分析以及环境和农业样品(如土壤)分析。
Spectroquant® 比色池测试盒包含预装试剂的16 mm圆形比色池,以及根据说明书进行分析所需的所有试剂。
所有Spectroquant®反应池和测试试剂盒都配备了独特的实时ID(二维条码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
商品
Urea in water and wastewater, enzymatic determination - Photometric determination using the indophenol blue method after cleavage of the urea
实验方案
Ammonium is the naturally preferred source of nitrogen for plant growth and there is an increasing global demand for organic food products.
分步操作说明:使用Spectroquant®测试试剂盒和分光光度计通过光度法测定河流中的铵离子。
Step-by-step method describing the photometric determination of ammonium ions in effluents using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Learn about the photometric determination of ammonium ions in manure samples by indophenol blue method using Spectroquant ® test kits and spectrophotometer.
查看所有结果
相关内容
Urea in water and wastewater, enzymatic determination - Photometric determination using the indophenol blue method after cleavage of the urea