主要文件
1.12513
Supelco
Trifluoroacetic anhydride
for gas chromatography
别名:
Trifluoroacetic anhydride, Bis(trifluoroacetic) anhydride, TFAA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CF3CO)2O
CAS号:
分子量:
210.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
206-982-9
NACRES:
NA.21
蒸汽壓力
405 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
bp
40 °C/1013 hPa
mp
-65 °C
密度
1.51 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4F6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10
InChI 密鑰
QAEDZJGFFMLHHQ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2