主要文件
1.12403
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) chloride
98+
别名:
Bismuth(III) chloride, Bismuth trichloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
BiCl3
CAS号:
分子量:
315.34
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
232-123-2
NACRES:
NA.22
表单:
solid
产品1.12403无法订购。 联系技术服务部门
质量水平
表单
solid
效能
3334 mg/kg LD50, oral (Rat)
沸点
447 °C/1013 hPa
mp
230-232 °C
密度
4.75 g/cm3 at 20 °C
储存温度
no temp limit
SMILES字符串
[Bi+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/Bi.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
分析说明
Assay (complexometric): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2