文件
1.12237
Sigma-Aldrich
Manganese
powder 99+
别名:
Manganese
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Mn
CAS号:
分子量:
54.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141724
酶委員會索引編號:
231-105-1
NACRES:
NA.22
品質等級
效力
9000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
2061 °C
mp
1246 °C
密度
7.4 g/cm3 at 19 °C
儲存溫度
no temp limit
InChI
1S/Mn
InChI 密鑰
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Identity (elemental analysis): passes test
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Particle size (< 100 µm): ≥ 90 %
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 2
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2