Merck
GF92800548
flake, 25 mm, weight 50 g, purity 99.95%
别名:
MN006201
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Mn
CAS号:
分子量:
54.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141724
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.95%
形狀
flakes
製造商/商標名
Goodfellow 928-005-48
電阻係數
185 μΩ-cm, 20°C
重量
50 g
bp
1962 °C (lit.)
mp
1244 °C (lit.)
密度
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Mn]
InChI
1S/Mn
InChI 密鑰
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2