蒸汽壓力
0.27 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
濃度
24.7-25.7% (alkalimetric)
技術
electron microscopy: suitable
顏色
colorless
pH值
>3.0 (20 °C in H2O)
bp
100.5 °C/1013 hPa
mp
-6 °C
密度
1.06 g/cm3 at 20 °C
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI 密鑰
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
分析報告
Identity: conforms
Free acid (as glutaric acid): ≤ 0.2 %
Methanol (HS-GC): ≤ 0.3 %
Optical purity (E 280 nm / E 235 nm): ≥ 3.0
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
相关内容
了解使用标准和特殊染色剂和染料进行生物组织染色对于医学研究和临床病理学的重要性。
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.