112146
1.12146
别名:
Dodecane-1-sulfonic acid sodium salt, Sodium laurylsulfonate
1 of 10
Sigma-Aldrich
106437
十二烷磺酸钠
289957
十二烷基苯磺酸钠
Supelco
1.06516
五水硫代硫酸钠
1.05043
碘化钾
D3412
1-癸烷磺酸钠
1.06657
亚硫酸钠
1.00573
85%正磷酸
323586
多库酯 钠盐
1.05051
Potassium iodate
436143
十二烷基硫酸钠
200
solid
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
330 kg/m3
15-25°C
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCCCCCC
1S/C12H26O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
DAJSVUQLFFJUSX-UHFFFAOYSA-M
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
货号
批号
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 1
363502
聚[(R)-3-羟基丁酸]