This kit does detect ferric iron (Fe3+) in fixed tissue, blood, and bone marrow samples. The kit does not detect ferrous iron (Fe2+).
质量水平
IVD
for in vitro diagnostic use
技术
microbe id | staining: suitable
应用
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
15-25°C
一般描述
HEMATOGNOST Fe™ - 染色试剂盒,用于检测细胞中的游离离子铁(Fe3+),可用于人类医学细胞诊断,并用于人类来源样本材料的组织学研究。 HEMATOGNOST Fe™是用于对血液和组织学标本材料进行所谓的普鲁士蓝(柏林蓝)反应的染色试剂盒。本染色试剂盒包含检测游离离子铁所需的所有试剂。在普鲁士蓝反应中,离子铁(Fe3+)没有与血红素结构结合,在盐酸溶液中与六氰铁酸钾(II)反应。它作为一种不溶性的复合盐沉淀在血液、骨髓或组织细胞中,从而使细胞内的游离铁固定: 4 Fe3+ + 3 K4Fe(CN)6 = Fe4[Fe(CN)6]3 + 12 K+
为了达到细胞质中铁沉积物最好的视觉分化效果,用核快红溶液(核快红硫酸铝溶液0.1%)(产品编号1.00121)进行染色,使其呈现鲜嫩的粉红色。如果需要更多关于细胞形态的详细信息,也可以使用任何其他熟悉的“经典”方法进行反染色,如Giemsa(Giemsa,产品编号1.09204),May-Grünwald(May-Grünwald伊红亚甲基蓝溶液,产品编号1.01424),血红蛋白(Mayers血红蛋白溶液,产品编号1.09249)等。
普鲁士蓝反应也可以用于对已经被这些经典方法之一染色的标本进行染色,用于额外铁检测。这种情况下不需要重复复染。
染色试剂盒足以进行6 - 8次染色,最多容纳16张玻片。该染色试剂盒经认证并注册为CE/IVD产品,用于诊断。有关详细信息,请参阅使用说明 (IFU)。IFU 可以从本网页下载。
为了达到细胞质中铁沉积物最好的视觉分化效果,用核快红溶液(核快红硫酸铝溶液0.1%)(产品编号1.00121)进行染色,使其呈现鲜嫩的粉红色。如果需要更多关于细胞形态的详细信息,也可以使用任何其他熟悉的“经典”方法进行反染色,如Giemsa(Giemsa,产品编号1.09204),May-Grünwald(May-Grünwald伊红亚甲基蓝溶液,产品编号1.01424),血红蛋白(Mayers血红蛋白溶液,产品编号1.09249)等。
普鲁士蓝反应也可以用于对已经被这些经典方法之一染色的标本进行染色,用于额外铁检测。这种情况下不需要重复复染。
染色试剂盒足以进行6 - 8次染色,最多容纳16张玻片。该染色试剂盒经认证并注册为CE/IVD产品,用于诊断。有关详细信息,请参阅使用说明 (IFU)。IFU 可以从本网页下载。
分析说明
亚铁氰化钾II(试剂1):4.5 - 5.5 %
盐酸(试剂2):4.5 - 5.5 %
密度(试剂d 20 °C/ 4 °C):1.040 - 1.060
显微镜检查的适用性:通过测试
盐酸(试剂2):4.5 - 5.5 %
密度(试剂d 20 °C/ 4 °C):1.040 - 1.060
显微镜检查的适用性:通过测试
法律信息
HEMATOGNOST FE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
-
Hi, I am creating a cell model by exposing cell to Ferric. Could this product applied to examining the intracellular Fe3+ of my cells (basically BV2 cells)
1 answer-