主要文件
1.11699
Millipore
强化梭菌鉴别肉汤(DRCM)
GranuCult® plus, suitable for microbiology, for Clostridium spp.
别名:
梭菌DRCM,鉴别肉汤, DRCM
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41106213
NACRES:
NA.74
价格与库存信息目前不能提供
Agency
DIN Norm 38411
质量水平
无菌性
non-sterile
表单
granular
包装
pkg of 500 g
制造商/商品名称
GranuCult® plus
储存条件
dry media (Keep tightly closed)
技术
microbiological culture: suitable
颜色
brown
pH值(酸碱度)
7.0-7.2 (25 °C, 28 g/L in H2O, after autoclaving)
溶解性
27.5 g/L
堆积密度
650 kg/m3
应用
food and beverages
microbiology
储存温度
15-25°C
适用性
Clostridium spp.
一般描述
强化梭菌鉴别肉汤用于通过MPN技术测定亚硫酸盐还原菌的数目。氧化还原指示剂刃天青用于监控厌氧生活。梭菌将亚硫酸盐还原为硫化物,其导致培养基变为黑色。由于其它细菌也生成硫化物,必须通过相关处理(如巴氏杀菌)先去除培养物中的营养体型(vegetative form),然后鉴定厌氧产孢子微生物。肉汤中加入的多粘菌素(70 IU/ml)抑制大多数非产孢子微生物的生长。
应用
强化梭菌鉴别肉汤适用于通过MPN方法对食品和其它材料中的所有梭菌进行计数。
特点和优势
  • GranuCult®提供优质的颗粒培养基
  • 由于减少了与细粉尘和有毒物质吸入相关的风险,因此工作环境更安全,安全可持续
  • 优异的润湿性、溶解度和自由流动性能
  • 方便,组分分离和结块最小,即使在温暖或潮湿的条件下也是如此
  • 高批间重现性
  • 保质期长达5年
  • 测试菌株数超出了所有监管要求
  • 颗粒化技术允许加入多种补充剂,无需单独添加
分析说明
外观(澄清度):澄清
外观(颜色):红棕色
pH值(25 °C):6.9-7.3
生长(大肠埃希菌ATCC 25922(WDCM 00013)):良好至非常好
生长(蜡样芽孢杆菌ATCC 11778(WDCM 00001)):一般至良好
生长(铜绿假单胞菌ATCC 27853(WDCM 00025)):较差至一般
生长(双歧梭菌ATCC 19299):良好至非常好
生长(产气荚膜梭菌ATCC 13124(WDCM 00007)):良好至非常好
生长(产气荚膜梭菌ATCC 10543):良好至非常好
生长(生孢梭菌ATCC 11437):良好至非常好
生长(生孢梭菌ATCC 19404(WDCM 00008)):良好至非常好
黑化(大肠埃希菌ATCC 25922(WDCM 00013)):-
黑化(蜡状芽孢杆菌 ATCC 11778(WDCM 00001)):-
黑化(铜绿假单胞菌 ATCC 27853(WDCM 00025)):-
黑化(双歧梭菌 ATCC 19299):+
黑化(产气荚膜梭菌 ATCC 13124(WDCM 00007)):+
黑化(产气荚膜梭菌 ATCC 10543):+
黑化(生孢梭菌 ATCC 11437):+
黑化(生孢梭菌 ATCC 19404(WDCM 00008)):+
孵育:7天;30 °C;用石蜡分层。
附注
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律信息
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
产品编号
说明
价格
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3