主要文件
1.11437
Supelco
阴离子多元素标准品I
1000 mg/l: F⁻, PO₄³⁻, Br⁻ in H₂O Certipur®
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
技术
ion chromatography: suitable
pH值(酸碱度)
5.3 (20 °C in H2O)
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
应用
environmental
food and beverages
包装形式
single component solution
储存温度
15-25°C
相关类别
联系
请访问 IC 门户 了解更多
分析说明
浓度     β (PO₄³⁻):990 - 1010
测定方法:碱量滴定法。
方法的准确度: ± 0.5 %
(可溯源至NIST SRM 723e)
浓度     β(Br⁻):990 - 1010
测定方法:银量滴定法。
方法的准确度: ± 0.5 %
(可溯源至NIST SRM 999c)
浓度     β(F⁻):995 - 1005 mg/l
测定方法:离子色谱法
方法的准确度:F ± 2%
法律信息
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg