主要文件
1.11106
Supelco
Chloride Test Kit, titrimetric
titrimetric, for use with MCOLORTEST®
别名:
氯化物目测试剂盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
氯化物测试, titrimetric, for use with MCOLORTEST®
特殊分析物
chloride
质量水平
相容性
for use with MCOLORTEST®
检测方法
titrimetric
储存温度
15-25°C
一般描述
方法:滴定管滴定 MQuant®
氯化物存在于地球外壳中,因此也可以在全部天然水中以一定浓度发现。水分析的基本参数可以使用氯化物测试进行检查。该MQuant®氯化物测试(原MColortest®)适用于使用刻度注射器进行比色法检测。
分析方法
在硝酸溶液中,氯离子用硝酸汞(II)溶液相对于1,5-二苯基咔唑作为指示剂进行滴定,在该过程中形成轻微离解的氯化汞(II)。在滴定终点,过量的汞(II)离子与指示剂反应形成蓝紫色络合物。氯化物浓度由滴定溶液的消耗量确定(汞量测定法)。
该测试可用于
  • 地下水、地表水和海水(稀释后)
  • 水产养殖水
  • 饮用水和矿泉水
  • 建筑业混凝土用水
  • 工业用水和废水
  • 锅炉及锅炉给水、冷却水
  • 游泳池水
  • 经过适当样品预处理的食品
  • 经过适当样品预处理的土壤和肥料
应用
  • 囊性纤维化Elexacaftor-Tezacaftor-Ivacaftor治疗后的灌注和通气变化的PREFUL MRI监测:可行性研究。:研究介绍了PREFUL MRI在监测囊性纤维化患者治疗后灌注和通气变化方面的应用,展示了其在临床环境中进行无创评估的潜力(Dohna et al., 2024)。
  • 可穿戴式汗液氯化物传感器:材料、制造及其应用。:综述了可穿戴式汗液氯化物传感器的材料和制造技术的研究进展,讨论了它们在实时健康监测和诊断方面的巨大潜力(Patel et al., 2024)。
  • 阿尔及利亚囊性纤维化的初始特征:34个儿科病例的描述。:概述了阿尔及利亚儿科队列中囊性纤维化的临床表现和初始特征,有助于了解这种遗传性疾病的区域性(Bendoukha et al., 2024)。
法律信息
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
靶器官
Kidney
补充剂危害
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3