主要文件
1.10887
Supelco
Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate
别名:
Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate, 1,3-Dichloro-1,3,5-triazine-2,4,6-trione sodium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3Cl2N3NaO3 · 2H2O
CAS号:
分子量:
255.98
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
220-767-7
NACRES:
NA.21
产品1.10887无法订购。 联系技术服务部门
蒸汽压
<1 hPa ( 20 °C)
质量水平
表单
solid
效能
550-1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值(酸碱度)
6.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
252 °C (decomposition)
溶解性
236.8 g/L
密度
1.97 g/cm3 at 25 °C
堆积密度
980 kg/m3
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[Na+].ClN1C(=O)[N-]C(=O)N(C1=O)Cl.O.O
InChI
1S/C3HCl2N3O3.Na.2H2O/c4-7-1(9)6-2(10)8(5)3(7)11;;;/h(H,6,9,10);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI key
PYILKOIEIHHYGD-UHFFFAOYSA-M
分析说明
Assay (iodometric, calc. on dried substance): ≥ 98.0 %
Identity (Raman-spectrum): conforms
Loss on Drying (105°C): 9.0 - 16.0 %
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2