Agency
APHA
ISO 6888
质量水平
无菌性
non-sterile
表单
granular
制造商/商品名称
GranuCult® prime
技术
microbiological culture: suitable
pH值(酸碱度)
7.2-7.6 (37 °C, 37 g/L in H2O, after autoclaving)
溶解性
37 g/L
堆积密度
730 kg/m3
应用
food and beverages
microbiology
pathogen testing
储存温度
15-25°C
适用性
heterotrophic bacteria
一般描述
BHI(脑心输液)肉汤是一种颗粒状选择性培养基,推荐用于培养各种苛养菌和用于血浆凝固酶试验的葡萄球菌。该颗粒可确保在水中快速均匀地溶解。它还可以防止介质结块和吸入空气中的粉末。动物组织和输注液(小牛脑和牛心)的酶消化物可作为碳、氮、必需生长因子、氨基酸和维生素的来源。葡萄糖是能量的来源。磷酸二钠有助于维持培养基的缓冲作用,而氯化钠可维持培养基的渗透平衡。
应用
BHI(脑心输液)肉汤是一种高度营养和缓冲的培养基,用于支持苛养和非苛养微生物的生长,包括需氧和厌氧细菌。
分析说明
外观(颜色):棕色
外观(澄清度):澄清
pH值(25 °C):7.2 - 7.6
根据最新版本的DIN EN ISO 11133进行生长促进测试。
参考培养基上的接种物(金黄色葡萄球菌ATCC 25923(WDCM 00034)): ≤ 100
参考培养基上的接种物(肺炎链球菌 ATCC 6305): ≤ 100
参考培养基上的接种物(酿脓链球菌 ATTC 19615): ≤ 100
参考培养基上的接种物(铜绿假单胞菌 ATCC 27853(WDCM 00025)): ≤ 100
参考培养基上的接种物(白色念珠菌 ATCC 10231(WDCM 00054)): ≤ 100
参考培养基上的接种物(脆弱拟杆菌 ATTC 25285): ≤ 100
参考培养基上的接种物(流感嗜血杆菌 ATTC 33391): ≤ 100
生长(金黄色葡萄球菌ATCC 25923(WDCM 00034)):良好至非常好
生长(肺炎链球菌ATCC 6305):良好至非常好
生长(酿脓链球菌ATCC 19615):良好至非常好
生长(铜绿假单胞菌ATCC 27853(WDCM 00025)):良好至非常好
生长(白色念珠菌ATCC 10231(WDCM 00054))):良好至非常好
生长(脆弱拟杆菌ATCC 25285):良好至非常好
生长(流感嗜血杆菌ATCC 33391):良好至非常好
培养:
在37 ± 1 °C下24 ± 2小时需氧
白色念珠菌在37 ± 1 °C下44 ± 4小时需氧
脆弱拟杆菌在37 ± 1 °C下44 ± 4小时厌氧
流感嗜血杆菌在37 ± 1 °C下44 ± 4小时微需氧并添加X+V-因子。
外观(澄清度):澄清
pH值(25 °C):7.2 - 7.6
根据最新版本的DIN EN ISO 11133进行生长促进测试。
参考培养基上的接种物(金黄色葡萄球菌ATCC 25923(WDCM 00034)): ≤ 100
参考培养基上的接种物(肺炎链球菌 ATCC 6305): ≤ 100
参考培养基上的接种物(酿脓链球菌 ATTC 19615): ≤ 100
参考培养基上的接种物(铜绿假单胞菌 ATCC 27853(WDCM 00025)): ≤ 100
参考培养基上的接种物(白色念珠菌 ATCC 10231(WDCM 00054)): ≤ 100
参考培养基上的接种物(脆弱拟杆菌 ATTC 25285): ≤ 100
参考培养基上的接种物(流感嗜血杆菌 ATTC 33391): ≤ 100
生长(金黄色葡萄球菌ATCC 25923(WDCM 00034)):良好至非常好
生长(肺炎链球菌ATCC 6305):良好至非常好
生长(酿脓链球菌ATCC 19615):良好至非常好
生长(铜绿假单胞菌ATCC 27853(WDCM 00025)):良好至非常好
生长(白色念珠菌ATCC 10231(WDCM 00054))):良好至非常好
生长(脆弱拟杆菌ATCC 25285):良好至非常好
生长(流感嗜血杆菌ATCC 33391):良好至非常好
培养:
在37 ± 1 °C下24 ± 2小时需氧
白色念珠菌在37 ± 1 °C下44 ± 4小时需氧
脆弱拟杆菌在37 ± 1 °C下44 ± 4小时厌氧
流感嗜血杆菌在37 ± 1 °C下44 ± 4小时微需氧并添加X+V-因子。
法律信息
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3