主要文件
1.09993
Supelco
Strontium standard
1000 mg Sr, (SrCl₂ in 7% HCl) Titrisol®
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
产品线
Titrisol®
表单
concentrate
技术
AAS: suitable
ICP: suitable
pH值(酸碱度)
1 (20 °C in H2O)
密度
1.06 g/cm3 at 20 °C
储存温度
15-25°C
分析说明
content (Sr): 1000 mg / Ampoule
Determination method: Complexometric titration.
(traceable of NIST - SRM 682)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
法律信息
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1