product name
盐酸 溶液, for 1000 ml, c(HCl) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®
品質等級
產品線
Titrisol®
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: Acid-base reactions
濃度
1 M
技術
titration: suitable
pH值
<1 (20 °C in H2O)
密度
1.09 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI 密鑰
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
实验方案
Photometric determination with pyridylazoresorcinol (PAR) subsequent to acid extraction