主要文件
1.09943
Supelco
Calcium standard
1000 mg Ca, (CaCl₂ in 6.5% HCl) Titrisol®
别名:
Calcium Reference Standard for ICP/AAS
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
等級
analytical standard
品質等級
產品線
Titrisol®
形狀
concentrate
技術
AAS: suitable
ICP: suitable
pH值
<1 (20 °C in H2O)
密度
1.07 g/cm3 at 20 °C
應用
industrial qc
pharmaceutical
形式
single component solution
儲存溫度
15-25°C
分析報告
content (Ca): 1000 mg / Ampoule
Determination method: Complexometric titration.
(traceable to NIST - SRM 682)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
法律資訊
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1