文件
1.09926
Supelco
Molybdenum standard
1000 mg Mo, [(NH₄)₆Mo₇O₂₄ 4H₂O in 0.7% NH₄OH] Titrisol®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
Titrisol®
形狀
concentrate
濃度
1000 mg Mo
技術
AAS: suitable
ICP: suitable
pH值
9.2 (20 °C in H2O)
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
應用
industrial qc
pharmaceutical
格式
single component solution
儲存溫度
15-25°C
分析報告
content (Mo): 1000 mg / Ampoule
Determination method:Titration with lead(II)nitrate solution .
(traceable to NIST - SRM 682)
Accuracy of the method: +/- 5 mg
法律資訊
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2