主要文件
1.09921
Supelco
氢氧化钾 溶液
c(KOH) = 0.1 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KOH
CAS号:
分子量:
56.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352305
NACRES:
NA.21
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
氢氧化钾 溶液, for 1000 ml, c(KOH) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
等级
reagent
质量水平
产品线
Titrisol®
表单
liquid
反应适用性
reaction type: Acid-base reactions
浓度
0.1 M
技术
titration: suitable
pH值(酸碱度)
14 (20 °C in H2O)
密度
1.09 g/cm3 at 20 °C
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[K+].[O-][H]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 伏安法测定:将氢氧化钾乙醇溶液用于伏安法测定各种基质中的抗氧化剂。最近的一项研究表明,它适用于使用石墨电极对变压器油中的抗氧化剂2,6-二叔丁基对甲酚(T501)进行伏安法测定。这种方法提高了抗氧化剂检测的灵敏度和准确性,这对于确保油和其他工业流体的稳定性和性能至关重要(Zhou et al., Analytical Letters, 2021)。
  • 氧化降解研究:将该试剂用于有机化合物的氧化降解研究。例如,它已用于CO2吸收工艺用氢氧化钾溶液中哌嗪的氧化降解。该应用对于开发高效的CO2捕获和封存技术至关重要,有助于环境的可持续性发展和气候变化的缓解(Ochedi et al., SSRN Electronic Journal, 2022)。
  • CO2吸收和建模:将氢氧化钾乙醇溶液用于CO2吸收工艺的实验和建模研究。最近的研究聚焦于用氢氧化钾水溶液吸收CO2,为优化工业CO2捕获方法提供了宝贵数据。该应用对于提高碳捕获技术的效率和有效性至关重要(Rastegar and Ghaemi, Heat and Mass Transfer, 2022)。
法律信息
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1