主要文件
1.09754
Supelco
Methyl margarate
reference substance for gas chromatography
别名:
Methyl margarate, Methyl heptadecanate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H36O2
CAS号:
分子量:
284.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
217-055-3
品質等級
形狀
solid
bp
184 °C/13.3 hPa
mp
28-30 °C
轉變溫度
flash point >110 °C
密度
0.78 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h3-17H2,1-2H3
InChI 密鑰
HUEBIMLTDXKIPR-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Purity (GC): ≥ 99.0
Identity (IR-spectrum): conforms
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110.0 °C - closed cup