主要文件
1.09441
Supelco
缓冲溶液
(glycine/sodium chloride/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 1.00 (25°C) Certipur®
别名:
缓冲液pH 1.00(25℃)(甘氨酸/氯化钠/氯化氢)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12161703
NACRES:
NA.25
价格与库存信息目前不能提供
等级
certified reference material
质量水平
产品线
Certipur®
pH值(酸碱度)
1.0 (25 °C in H2O)
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
应用
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
包装形式
mixture
储存温度
15-25°C
一般描述
该缓冲液(甘氨酸/氯化钠/氯化氢)采用优质试剂通过重量法制备而成。它已经过ISO/IEC 17025和ISO 17034认可校准实验室的质控和验证。其pH值在25°C 为1.00,根据DIN 19268要求,采用5点校准法,使用玻璃复合电极,以符合DIN 19266的认证一级标准物质进行验证。
请浏览ISO证书和现场质量自评以查看当前的鉴定证书。
http://www.sigma-aldrich.com下载证书 以查看认证值,包括不确定性和失效日期。
应用
该缓冲液可用于pH测量仪的校准、验证和监测分析程序。
特点和优势
  • 经ISO/IEC 17025和ISO 17034认可实验室检测和验证
  • 可追溯至NIST SRM标准物质和PTB认证一级参考物质
  • 即用型溶液。
  • 以密封瓶装形式供货,创新的Titripac® 包装减少废弃物,带来积极的环境影响
  • 3年保质期有助于长期使用
  • 随附详细和批次特定的分析证书(CoA),便于有效审计
法律信息
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Met. Corr. 1
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
nwg