主要文件
1.09408
Supelco
缓冲溶液
(boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide)traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.00 (25°C) Certipur®
别名:
缓冲溶液pH 9.00(25°C)(硼酸/氯化钾/氢氧化钠)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12161705
NACRES:
NA.25
产品1.09408监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
等级
certified reference material
质量水平
产品线
Certipur®
pH值(酸碱度)
9.0 (25 °C in H2O)
沸点
100 °C/1013 hPa
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
应用
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
包装形式
mixture
储存温度
15-25°C
一般描述
硼酸/氯化钾/氢氧化钠标准物质缓冲溶液采用优质试剂和高纯水,通过重量法制备而成。其根据DIN 19268要求,采用5点校准法,使用复合玻璃电极,参照DIN 19266认证主要参考标准进行验证。
请访问ISO认书和站点质量自我评估以获取当前认证证书。
通过http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书,以查看认证值,包括不确定性和到期日。
应用
该缓冲液可用于pH测量仪的校准、验证和监测分析程序,并可作为检测其他缓冲液的对照。
特点和优势
  • 经ISO/IEC 17025和ISO 17034认证实验室检测和验证
  • 可追溯至NIST SRM标准物质和PTB认证一级参考物质
  • 密封瓶装的即用型溶液,创新的Titripac® 包装减少废弃物,带来积极的环境影响
  • 3年保质期有助于长期使用
  • 随附详细的分析证书(CoA),便于有效审计
法律信息
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
推荐
产品编号
说明
价格
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Repr. 1B
储存分类代码
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg