文件
1.09204
Sigma-Aldrich
Giemsa′s天青曙红亚甲蓝溶液
for microscopy
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116130
NACRES:
NA.05
品質等級
形狀
liquid
自燃溫度
455 °C
expl. lim.
5.5-44 % (v/v) Methanol)
IVD
for in vitro diagnostic use
pH值
6.1-7.0 (20 °C in H2O, undiluted)
bp
>65 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 18 °C
密度
0.99 g/cm3 at 20 °C
應用
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
15-25°C
一般說明
Giemsas天青曙红亚甲蓝溶液(适合显微镜)可用于血液和骨髓涂片、石蜡切片和人源性临床-细胞学标本的染色。Giemsa染色是组织学检查的标准方法之一,显示各种细胞的形态特征优于H&E染色。当用于血液学应用时,Giemsa染色经常与其他染色溶液结合使用,例如与May-Grünwald溶液用于Pappenheim (MGG)总览染色。这种现成的染色溶液通常会将细胞核染成红色,这是基于伊红Y染料和蓝色B-DNA复合物之间的分子相互作用。两种染料组合成伊红Y - Azure B-DNA复合体,最终染色的强度取决于Azure B含量和Azure B:伊红Y比例。此外,染色结果可能随固定、染色时间、溶液或缓冲物质pH值的影响而变化。在组织学和临床细胞学应用中,无需额外染色的Giemsa染色被用作扩展总览染色法。在这种方法中,各种细胞成分的颜色受到样品材料预处理的影响。图中,含有染色质的结构(如细胞核)呈现出各种蓝色,而嗜酸成分呈现出各种红色。 500 ml瓶足以进行3500至-5000次染色。 本品已注册为IVD产品并获得CE认证。 有关详细信息,请参阅使用说明 (IFU)。IFU 可以从本网页下载。
應用
用于显微镜检查。用于血液和骨髓涂片、石蜡切片、螺旋体和临床-细胞学标本的染色。
分析報告
关于染色结果,请参阅以下文件部分下的使用说明链接。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
64.4 °F
閃點(°C)
18 °C
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Dora Posfai et al.
Cell chemical biology, 27(6), 719-727 (2020-04-25)
Plasmodium vivax infects hepatocytes to form schizonts that cause blood infection, or dormant hypnozoites that can persist for months in the liver before leading to relapsing blood infections. The molecular processes that drive P. vivax schizont and hypnozoite survival remain