主要文件
1.09142
Supelco
氢氧化钠 溶液
c(NaOH) = 0.02 mol/l (0.02 N), reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titripur®
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaOH
CAS号:
分子量:
40.00
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352305
NACRES:
NA.21
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
氢氧化钠 溶液, c(NaOH) = 0.02 mol/l (0.02 N), Titripur®, reag. USP
Agency
reag. USP
质量水平
蒸汽压
3 mmHg ( 37 °C)
产品线
Titripur®
表单
liquid
质量
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
反应适用性
reaction type: Acid-base reactions
浓度
0.02 M
技术
titration: suitable
pH值(酸碱度)
12.5 (20 °C in H2O)
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 臭氧活化木质纤维素薄膜:讨论了使用氢氧化钠溶液制备与壳聚糖混合的臭氧活化木质纤维素薄膜的方法,旨在生产用于食品包装的可生物降解和可食用的薄膜,强调可持续性和环境安全(Ebrahimi SS,Hamzeh Y等人,2024年)。
  • ZnO/NaOH/水中的纤维素溶解:详细介绍了使用分子动力学模拟研究纤维素在ZnO/NaOH/水溶剂溶液中的溶解过程,证明了温度依赖性效应,这对于纺织和制药行业新型材料的开发至关重要(Bourassi L,El Mrani M等人,2024年)。
  • 地聚合物混凝土的回收利用:在各种强度等级和冻融条件下,利用氢氧化钠溶液回收基于偏高岭土/矿渣的地聚合物混凝土,有助于可持续建筑实践(Liu M,Liu H等人,2024年)。
  • 灵敏度增强型NH3检测:报道了使用碱化Ti3C2Tx MXene进行灵敏度增强型室温NH3检测的开发,其中氢氧化钠溶液在修改传感器的电导特性方面起着关键作用(Tan Y,Xu J等人,2024年)。
特点和优势
认证:
此滴定溶液由我们获得DAkkS(Deutsche Akkreditierungsstelle,德国国家认证机构)DIN EN ISO/IEC 17025标准的滴定溶液物质的量浓度分析认可的校准实验室D-K-15185-01-00分析。认证证书请见www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
包装
产品包装编码(SKU-pack size number)尾数是“3”,如xxxxxx1003或xxxxxxx 4003,代表其为SmartChemical产品,通过产品标签上的RFID标记可将数据无缝传输到仪器。详情参见www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
分析说明
形态:液体
物质的量浓度:0.01990 - 0.02010 mol/L
测量不确定度± 0.00006 mol/L
可溯源至NIST SRM
浓度通过容量滴定法在20℃测定。
此滴定溶液的物质的量浓度是用标定的盐酸溶液(货号 1.09060)测定的。盐酸溶液是使用ISO 17034标准的认证参考物质三羟甲基氨基甲烷基准试剂(货号1.02408)标定的,并可溯源至美国盖瑟斯堡国家标准技术研究所的一级标准参考物质(SRM)(NIST SRM 723 三羟甲基氨基甲烷),由我们的DIN EN ISO/IEC 17025标准认可的德国达姆施塔特默克校准实验室负责分析。不确定度表示为扩展的测量不确定度,覆盖因子k = 2,覆盖95%的置信度。
注意:滴定度是一种用于校正容量滴定溶液、滴定设备、温度和其他实验室条件变化的校正因子。为了获得正确的滴定结果,建议在打开新瓶后并在一定时间间隔内,立即使用实验室专用设备并在实验室特定条件下对滴定度进行确定。
法律信息
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg