主要文件
1.08525
Supelco
铑标准品 10 mg/l
(Rhodium(III) nitrate in nitric acid 0.5 mol/l) internal standard for ICP-MS, Certipur®
别名:
ICP铑内标
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 ML
$339.00
$339.00
预计发货时间2025年4月10日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 ML
$339.00
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$339.00
预计发货时间2025年4月10日详情
获取大包装报价
等级
certified reference material
质量水平
产品线
Certipur®
浓度
10 mg/L Rh in 2-3% HNO3
技术
ICP: suitable
pH值(酸碱度)
1 (20 °C in H2O)
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
应用
industrial qc
pharmaceutical
包装形式
single component solution
储存温度
15-25°C
一般描述
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,根据ISO/IEC 17025表征。该CRM可追溯到SI单位千克,并根据国家计量研究院(NMI)中的主要材料(例如NIST)进行测量。
请访问ISO认书和站点质量自我评估以获取当前认证证书。
通过http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书以查看认证值,包括不确定性、到期日以及有关微量杂质的详细信息。
应用
铑标准溶液10 mg/l是通过电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)进行元素分析的合适内标物。
它可作用ICP-MS分析的内标溶液:
  • 测定指甲样本中多种重金属的浓度[1]
  • 测定自来水和天然水中铀的含量[2]
分析说明
10 mg/L Rh溶于2 -3%的硝酸,由高纯度 Rh(NO32和HNO3制备
其他说明
有关用于ICP和AAS的TraceCERT®系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的无机&TraceCERT网站
法律信息
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
访问文档库
Simultaneous determination of Cd, Cu, Mn, Ni, Pb and Zn in nail samples by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) after tetramethylammonium hydroxide solubilization at room temperature: comparison with ETAAS
BL Batista
Talanta, 76, 575-579 (2008)
Determination of uranium in tap water by ICP-MS
ME Himri
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 367, 151-156 (2000)