product name
总硬度测试, titrimetric, for use with MQUANT®
特定分析物
calcium, magnesium
品質等級
相容性
for use with MQUANT®
檢測方法
titrimetric
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:滴定管滴定 MQuant®
该MQuant®总硬度测试(原MColortest®)适用于使用刻度注射器进行比色法检测。 它可用于:
分析方法
钙和镁离子与指示剂反应形成红色络合物。用乙二胺四乙酸二钠盐溶液滴定,从该化合物中释放出指示剂(Titriplex® III)。在滴定终点,颜色变为绿色。总硬度是由滴定溶液的消耗量来确定的。
- 地下水和地表水、海水
- 饮用水和矿泉水
- 水产养殖水
- 游泳池水
- 锅炉水
分析方法
钙和镁离子与指示剂反应形成红色络合物。用乙二胺四乙酸二钠盐溶液滴定,从该化合物中释放出指示剂(Titriplex® III)。在滴定终点,颜色变为绿色。总硬度是由滴定溶液的消耗量来确定的。
法律資訊
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2