主要文件
1.07857
Supelco
Strontium chloride hexahydrate
for atomic absorption spectroscopy (max. 0.0005% Ca)
别名:
Strontium chloride hexahydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cl2Sr · 6H2O
CAS号:
分子量:
266.62
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
233-971-6
价格与库存信息目前不能提供
等级
for inorganic trace analysis
质量水平
表单
solid
pH值(酸碱度)
5-7 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
61 °C
溶解性
2058 g/L
密度
1.95 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
1050 kg/m3
储存温度
2-30°C
InChI
1S/2ClH.6H2O.Sr/h2*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
InChI key
AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
分析说明
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Ba (Barium): ≤ 0.01 %
Ca (Calcium): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0002 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.0002 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0002 %
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1