文件
1.07758
Millipore
D -山梨醇
extra pure, suitable for microbiology
别名:
D-山梨糖醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14O6
CAS号:
分子量:
182.17
Beilstein:
1721899
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106212
酶委員會索引編號:
200-061-5
NACRES:
NA.74
蒸汽密度
<1 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
<0.1 mmHg ( 25 °C)
形狀
solid
自燃溫度
420 °C
效力
15900 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
98-100 °C (lit.)
轉變溫度
flash point >100 °C
溶解度
2350 g/L
密度
1.49 g/cm3 at 20 °C
體積密度
450 kg/m3
應用
microbiology
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI 密鑰
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01
Water: ≤ 1.0 %
Suitability for microbiology: passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1