主要文件
1.07743
Supelco
硅消泡剂
别名:
Anti-foaming agent
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12161901
NACRES:
NA.28
价格与库存信息目前不能提供
蒸汽压
19 hPa ( 20 °C)
质量水平
效能
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
运动粘度
4.0 cSt(20 °C)
沸点
300 °C/1013 hPa
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
储存温度
no temp limit
应用
  • The chemistry of silica and its potential health benefits.: 本研究全面回顾了二氧化硅的化学性质,包括其作为硅消泡剂的应用。本文深入探讨了二氧化硅在各种工业过程中的作用机制,特别是在减轻可能影响产品质量和工艺效率的泡沫形成方面。这项分析扩展到评估二氧化硅的潜在健康益处,说明了其在工业应用和健康领域的重要价值。这两大标的为学术界的化学家探索二氧化硅的功能和健康影响提供了宝贵的见解(Martin KR, 2007)。
联系
替代:R06436-70; R06436-74; R06436
分析说明
鉴别(红外光谱):符合
密度(d 20/4):0.98 - 1.01 g/ml
应用测试:符合
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 3
1 of 3