主要文件
1.07533
Supelco
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate
metal indicator Reag. Ph Eur
别名:
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate, PAR
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$712.00
$712.00
预计发货时间2025年4月10日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$712.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H8N3NaO2 · xH2O
CAS号:
分子量:
237.19 (anhydrous basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
236-339-8
NACRES:
NB.21
$712.00
预计发货时间2025年4月10日详情
获取大包装报价
Agency
reag. Ph. Eur.
质量水平
表单
solid
pH值(酸碱度)
9.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
溶解性
38 g/L
堆积密度
630 kg/m3
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C11H9N3O2/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11/h1-7,16H,(H,12,14)/b13-9+
InChI key
VLCAILLZPUINNF-UKTHLTGXSA-N
分析说明
Assay (Perchloric acid titration, calc. on anhydrous substance): ≥ 99
Appearance of solution: passes test
Water (according to Karl Fischer): 7 - 8
Suitability as indicator (for metal titration): passes test
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3