主要文件
1.07509
Sigma-Aldrich
副对苯胺(氯化物)(C.I.42500)
for microscopy Certistain®
别名:
副对苯胺(氯化物)(C.I.42500)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H18ClN3
CAS号:
分子量:
323.82
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116130
EC索引号:
209-321-2
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
表单
crystalline
mp
268-270 °C (decomposes)
溶解性
10 g/L
堆积密度
500 kg/m3
εmax
2620-3030 at 545-547 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C19H17N3.ClH/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;/h1-12,20H,21-22H2;1H
InChI key
JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
副对苯胺(氯化物)(C.I.42500)是一种用于显微镜检查的Certistain®固体染料,用于制备PAS反应所需的希夫氏试剂,以在组织学组织标本进行黏多糖染色。PAS反应是组织学中最常用的化学方法之一。
作为Certistain®染料,它已根据最高标准和严格的规格进行了化学质量认证。作为IVD产品并获得CE认证,它可以轻松地用于诊断和实验室认证。 更多详情,请参见使用说明(IFU)。IFU可通过本网站下载。
法律信息
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Carc. 1B
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3