Merck
所有图片(4)
主要文件
1.07213
Millipore
Casein Peptone for Biotechnology and Microbiology
Pancreatically Digested, Granulated, Prime, for Biotechnology and Microbiology, 12.0-14.0% Total N
别名:
酪蛋白胨(胰蛋白胨), 酪蛋白胰蛋白胨
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41106212
EC索引号:
293-428-4
NACRES:
NA.74
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
酪蛋白胨(胰蛋白胨), pancreatically digested, granulated, suitable for microbiology
生物来源
bovine milk
质量水平
方案
12.0-14.0% amino-nitrogen basis (purity)
表单
medium granules
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
包装
pkg of 1 kg
pkg of 2.5 kg
pkg of 25 kg
pH值(酸碱度)
6.7-7.7 (5% in water)
溶解性
800 g/L
堆积密度
490 kg/m3
应用
microbiology
储存温度
15-25°C
一般描述
酪蛋白胨在工业微生物学中得到广泛应用,可用作大规模发酵过程中微生物生长的营养源。酪蛋白胨,也称胰蛋白胨或胰酪蛋白胨,是一种水溶性蛋白质水解物,来源于酪蛋白的胰消化,可用作微生物培养基中的营养源。它提供多种营养素,包括氨基酸、维生素、矿物质和肽,为各种微生物的生长提供支持。它尤其适用于需要复杂营养源的苛养、异养微生物的培养。
应用
酪蛋白胨常用作许多微生物培养基的成分,用于各种药物、环境、食品和饮料样品中细菌、酵母和霉菌的生长和鉴定。
特点和优势
我们的颗粒培养基:
  • 更安全- 显著减少毒性和过敏原物质吸入,从而产生极少的过敏反应。操作工具和环境污染更少。
  • 准确 - 即使在潮湿或温暖条件下也无需分离部件和夹具,确保获取具有更高性能和准确性的一致产品。
  • 快速- 在水中快速均匀的溶解。
  • 更简单- 由于流动性能更忧,更容易处理和称重培养基不会粘附在烧杯或容器上。
  • 可靠 - 即使用少量培养基成分也能均匀分布,确保高重现性。
联系
替代:1072139027
分析说明
外观:淡棕黄色颗粒。
总氮(N)(凯氏定氮法):12.0-10.7%
氨基氮(以N计):3.0-3.2 %
pH值(5%;水):6.7 -7.7
Ca(钙): ≤ 0.1 %
硫酸灰分(800 °C): ≤ 15.0 %
干燥失重 (105 °C): ≤ 6.0%
微生物学适用性:通过测试
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1