主要文件
1.06563
Supelco
过氧化钠
granular for analysis ACS,ISO
别名:
过氧化钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Na2O2
CAS号:
分子量:
77.98
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352304
EC索引号:
215-209-4
NACRES:
NB.21
价格与库存信息目前不能提供
等级
ACS reagent
质量水平
Agency
reag. ISO
表单
solid
pH值(酸碱度)
12.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
460 °C
密度
2.8 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
1138 kg/m3
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[O-][O-]
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
InChI key
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
联系
替代:SX0700-6
分析说明
含量测定(锰量滴定法): ≥ 95.0 %
鉴别:通过测试
氯化物(Cl): ≤ 0.002 %
磷酸盐(PO₄): ≤ 0.0005 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.001 %
总氮(N): ≤ 0.003 %
重金属(以铅计): ≤ 0.002 %
Al(铝): ≤ 0.001 %
Fe(铁): ≤ 0.002 %
象形图
Flame over circleCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1