文件
1.05717
Supelco
PLC板,硅胶60 F₂₅₄, 2 mm
pkg of 12 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
别名:
2 mm Thick Silica Gel Plates
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NB.21
材料
glass support
silica gel 60 matrix
品質等級
特點
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包裝
pkg of 12 plates
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
層厚度
2 mm
板長度 × 寬度
20 cm × 20 cm
粒徑
20-40 μm
孔徑
60 Å medium pore diameter
儲存溫度
2-30°C
一般說明
12个玻璃板 20 x 20 cm
PLC板允许用户分离尺寸–从克到毫克差异很大的样品。有或没有荧光指示剂,PLC板的厚度为2 mm。他们还使用了与分析TLC板相同的经过验证的二氧化硅粘合剂技术。为了通过提取分离物质,用户可以简单地从层中刮下斑点。
聯結
替代:5717-7; 5717
分析報告
层厚度:1700 - 2100 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 300 µm
色谱检测:
显色试验
hRf 值
- bleu vif organol,显色试验,亲脂性:
25 - 35
- Ceres黑色G,显色试验,亲脂性:50 - 60
- 紫罗兰色,显色试验,亲脂性:65 - 80
在调节板上测定的典型值
洗脱液:甲苯(相对湿度45%)