主要文件
1.05699
Supelco
四硼酸二锂
for analysis
别名:
四硼酸二锂
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
B4Li2O7
CAS号:
分子量:
169.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
234-514-3
NACRES:
NB.21
价格与库存信息目前不能提供
等级
for analytical purposes
质量水平
方案
≥98.0% (acidimetric)
表单
solid
pH值(酸碱度)
9.1 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
930 °C
溶解性
141.2 g/L
密度
2.35 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
330 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[B].[B].[B].[B].[Li].[Li].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/4B.2Li.7H2O/h;;;;;;7*1H2
InChI key
DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
联系
替代:LX0366A-2; LX0366A
分析说明
含量测定(酸量滴定法): ≥ 98.0 %
氯化物(Cl): ≤ 0.005 %
磷酸盐(PO₄): ≤ 0.002 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.005 %
重金属(以铅计): ≤ 0.005 %
Ca(钙): ≤ 0.005 %
Fe(铁): ≤ 0.001 %
K(钾): ≤ 0.005 %
Mg(镁): ≤ 0.001 %
Na(钠): ≤ 0.005 %
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2