主要文件
1.05669
Supelco
溴化锂
extra pure
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
LiBr
CAS号:
分子量:
86.85
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
NACRES:
NA.21
产品1.05669监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
等级
for analytical purposes
质量水平
pH值(酸碱度)
7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
沸点
>1265 °C/1013 hPa
mp
550 °C (lit.)
SMILES字符串
[Li+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1