主要文件
1.05590
Supelco
氢氧化钠溶液,约32%
(for the determination of nitrogen) for analysis EMSURE®
别名:
氢氧化钠 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaOH
CAS号:
分子量:
40.00
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352305
NACRES:
NA.21
价格与库存信息目前不能提供
蒸汽压
3 mmHg ( 37 °C)
8 hPa ( 20 °C)
质量水平
产品线
EMSURE®
pH值(酸碱度)
14 (20 °C in H2O)
mp
9 °C
密度
1.35 g/cm3 at 20 °C
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 通过地质聚合获得的废弃软木基复合材料的长期耐久性.: 这项研究利用32%的氢氧化钠溶液来增进废弃软木复合材料的地质聚合反应,证明了其可以有效地提高建筑材料的长期耐久性和环境可持续性(Poggetto GD et al., 2024)。
  • 乳糖-6-磷酸可用作加工奶酪(processed cheese)生产中磷酸二钠的替代品。: 研究亮点是32%氢氧化钠溶液在乳品加工中的用途,尤其是通过调节pH值来优化加工奶酪中稳定剂乳糖-6-磷酸的用途,研究突显了其在食品科学中的潜力(Alsaleem KA et al., 2024)。
  • 利用超声波和亚临界水水解从虾壳中生产壳聚糖: 本出版物讨论了以32%氢氧化钠溶液从虾壳中提取和纯化壳聚糖,使用超声波和亚临界水水解等先进技术,强调了其在生物聚合物生产中的关键作用(Matouri M et al., 2024)。
  • [非抑制离子色谱法测定矿泉水中硼酸和硅酸].: 考察了使用32%氢氧化钠溶液对矿泉水中的硼酸和硅酸进行离子色谱分析,反映了其在分析化学和环境监测中的重要性(Yang Z et al., 2023)。
  • 镧镁活化坡缕石吸附猪场废水中磷酸盐的研究: 本研究采用32%的氢氧化钠溶液来活化坡缕石,用于废水处理中的磷酸盐吸附,证明了其改进水处理技术的有效性(Poggetto GD et al., 2023)。
分析说明
含量测定(酸量滴定法,NaOH): ≥ 32.0 %
碳酸盐(以Na₂CO₃计): ≤ 0.2 %
氯化物(Cl): ≤ 0.004 %
磷酸盐(PO₄): ≤ 0.0005%
硅酸盐(SiO₂): ≤ 0.001 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.003 %
总氮(N): ≤ 0.0001 %
重金属(以铅计): ≤ 0.0005 %
Al(铝): ≤ 0.0005 %
Fe(铁): ≤ 0.0005 %
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
访问文档库
实验方案
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to acid mineralisation
酸矿化后使用 Chromazurole S 进行光度测定
Photometric determination with Cuprizon subsequent to acid mineralisation
用CAL缓冲液类似于LUFA提取后的浊度测定
查看所有结果