主要文件
1.05448
Millipore
Wort琼脂
GranuCult® plus, suitable for microbiology, for yeasts, for molds
别名:
酵母和霉菌培养基, 酵母和霉菌的选择性培养基
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41106213
NACRES:
NA.74
价格与库存信息目前不能提供
无菌性
non-sterile
质量水平
表单
granular
包装
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
制造商/商品名称
GranuCult® plus
储存条件
dry media (Store tightly closed)
技术
microbiological culture: suitable
颜色
beige
pH值(酸碱度)
5.0 (30 °C, 55 g/L in H2O, after autoclaving)
溶解性
55 g/L
堆积密度
520 kg/m3
应用
food and beverages
microbiology
储存温度
15-25°C
适用性
molds
yeasts
一般描述
麦芽汁琼脂用于酵母的培养、分离、计数或富集。向培养基中添加某些指示染料可区分酵母菌落和细菌菌落。pH值为5.0时,伴随的细菌菌群受到抑制作用较弱,而pH值为3.5时,则受到抑制作用较大。
应用
麦芽汁琼脂适用于真菌(特别是酵母菌)的培养、分离、计数或富集。
特点和优势
  • GranuCult® 提供优质的颗粒培养基
  • 安全且可持续,由于降低了与细粉尘和有毒物质吸入相关的风险,从而打造更安全的工作环境
  • 优异的润湿性、溶解性和自由流动性
  • 方便,即使在温暖或潮湿的条件下,组分分离和结块也极少
  • 批次间的高重现性
  • 保质期长达五年•大量的测试菌株超出了所有监管要求
  • 造粒技术允许包含多种补充剂,无需单独添加
分析说明
外观(澄清度):澄清
外观(颜色):淡褐色
固化行为(2 hrs.,45 °C):液体
pH值(25 °C):4.8 - 5.2
测试培养基上回收率(白色念珠菌 ATCC 10231(WDCM 00054)): ≥ 70 %
在测试培养基上回收率(酿酒酵母ATCC 9763(WDCM 00058)): ≥ 70 %
在测试培养基上回收率(酿酒酵母 ATCC 9080): ≥ 70 %
在测试培养基上回收率(胶红酵母 DSM 70403): ≥ 70%
生长(白地霉 DSM 1240):良好至非常好
生长(团青霉 ATCC 10428):一般至非常好
生长(巴西曲霉(原黑曲霉)ATCC 16404 (WDCM 00053)):良好至非常好
生长(阿耶洛毛癣菌 ATCC 28454):一般至良好
孵育:7天;28 °C;有氧(酵母3天)。
附注
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律信息
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3