主要文件
1.05406
Millipore
GranuCult® Baird-Parker琼脂(基础)
GranuCult® prime, ISO 6888, ISO 22178, FDA-BAM, APHA, granular, pack of 500 g
别名:
Baird-Parker 琼脂, 葡萄球菌选择性琼脂,根据BAIRD-PARKER(基础)的葡萄球菌选择性琼脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41106213
NACRES:
NA.74
价格与库存信息目前不能提供
Agency
APHA
FDA-BAM
ISO 22178
ISO 6888
质量水平
无菌性
non-sterile
表单
granular
包装
pack of 500 g
制造商/商品名称
GranuCult® prime
技术
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH值(酸碱度)
6.8 (37 °C, 58 g/L in H2O)
溶解性
58 g/L
堆积密度
570 kg/m3
应用
food and beverages
microbiology
储存温度
15-25°C
适用性
Staphylococcus spp.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
GranuCult®Baird-Parker琼脂(基础)用于金黄色葡萄球菌的分离和计数。该培养基含有氯化锂和亚碲酸盐,以抑制伴随的微生物菌群的生长,而丙酮酸盐和甘氨酸则选择性地刺激葡萄球菌的生长。琼脂是固化剂。蛋黄含量使培养基不透明。当在该培养基中生长时,葡萄球菌菌落显示出两个特征:(a)由于脂解和蛋白水解而形成特征区域和环,并且(b)亚碲酸盐还原为碲会产生黑色。蛋黄反应和亚碲酸盐还原通常与阳性凝固酶反应一起发生,因此可以作为后者的指标。根据EN ISO 6888-1,建议添加磺胺二甲嘧啶以抑制变形杆菌的生长和聚集,如果在试验样品中怀疑这些细菌生长和聚集。
应用
GranuCult®Baird-Parker琼脂(基础)用于食品和动物饲料以及其他材料中金黄色葡萄球菌的分离、推定鉴别和计数。
联系
替代:1.05406.5007
分析说明
外观(澄清度):澄清至浑浊
外观(颜色):黄褐色
pH值(25 °C):6.6-7.0
固化行为(2 hrs.,45 °C):液体
根据最新版本的DIN EN ISO 11133进行生长促进测试。
参考培养基上的接种物(金黄色葡萄球菌 ATCC 6538(WDCM 00032)):
参考培养基上的接种物(金黄色葡萄球菌 ATCC 25923(WDCM 00034)):
菌落计数(金黄色葡萄球菌 ATCC 6538(WDCM 00032)):
菌落计数(金黄色葡萄球菌 ATCC 25923(WDCM 00034)):
在测试培养基上回收率(金黄色葡萄球菌 ATCC 6538(WDCM 00032)): ≥ 50 %
在测试培养基上回收率(金黄色葡萄球菌 ATCC 25923(WDCM 00034)): ≥ 50 %
生长(大肠埃希菌 ATCC 8739(WDCM 00012)):无生长
生长(大肠埃希菌 ATCC 25922(WDCM 00013)):无生长
生长(腐生葡萄球菌 ATCC 15305(WDCM 00159)):无限制
生长(表皮葡萄球菌 ATCC 12228(WDCM 00036)):无限制
生长(海氏肠球菌 ATCC 8043(WDCM 00089)):无限制
生长(奇异变形杆菌 ATCC 29906(WDCM 00023)):无限制
菌落(金黄色葡萄球菌 ATCC 6538(WDCM 00032)):带有透明光晕的黑色或灰色菌落
菌落(金黄色葡萄球菌ATCC 25923(WDCM 00034)):带有透明光晕的黑色或灰色菌落
菌落(腐生葡萄球菌 ATCC 15305(WDCM 00159)):没有透明光晕的黑色或灰色菌落
菌落(表皮葡萄球菌 ATCC 12228(WDCM 00036)):没有透明光晕的黑色或灰色菌落
菌落(海氏肠球菌 ATCC 8043(WDCM 00086)):没有透明光晕的黑色或灰色菌落
菌落(奇异变形杆菌 ATCC 29906(WDCM 00023)):没有透明光晕的棕色或黑色菌落
培养:37 ± 1 °C需氧条件下
24 ± 2至48 ± 2小时
大肠埃希菌在37 ± 1 °C需氧条件下48 ± 2小时
50 %的回收率等于0.5的生产率值。
所示的菌落数为三次测定的总和。
参考培养基:胰蛋白酶大豆琼脂
其他说明
制备的培养基有的澄清,有的浑浊,呈黄褐色。
法律信息
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
访问文档库
B Tenderis et al.
International journal of food microbiology, 321, 108560-108560 (2020-02-23)
Foodborne illnesses affect the health of consumers worldwide, and thus searching for potential antimicrobial agents against foodborne pathogens is given an increased focus. This research evaluated the influence of sodium lactate (SL), encapsulated (e) and unencapsulated (u) polyphosphates (PP; sodium
商品
Microbial culture media is available in both powdered and granulated forms. This article compares the characteristics of each culture media format with regards to safety, handling and convenience.