agency
EP
JP
USP
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
granular
製造商/商標名
GranuCult® prime
技術
microbiological culture: suitable
pH值
7.2-7.6 (25 °C, 55.2 g/L in H2O)
溶解度
55.2 g/L
應用
microbiology
pharmaceutical
儲存溫度
15-25°C
適合性
Salmonella spp.
分析報告
外观(澄清度):澄清
外观(颜色):红色
pH值(25 °C):7.2 - 7.6
典型成分(g/L):酵母提取物3.0;氯化钠5.0;D(+)-木糖3.5;乳糖7.5;蔗糖7.5;L(+)-赖氨酸5.0;脱氧胆酸钠2.5;硫代硫酸钠6.8;柠檬酸铵(III)0.8;酚红0.08;琼脂-琼脂13.5。
根据EP、USP和JP协调方法进行促生长试验。
参考培养基上的接种物(鼠伤寒沙门氏菌ATCC 14028(WDCM 00031)):10 - 100
参考培养基上的接种物(阿博尼沙门氏菌 NCTC 6017):10 - 100
菌落计数(鼠伤寒沙门氏菌 ATCC 14028(WDCM 00031)):
菌落计数(阿博尼沙门氏菌 NCTC 6017):
在测试培养基上回收率(沙克鼠伤寒沙门氏菌 ATCC 14028(WDCM 00031)): ≥ 50 %
在测试培养基上回收率(阿博尼沙门氏菌 NCTC 6017): ≥ 50%
菌落颜色(鼠伤寒沙门氏菌ATCC 14028(WDCM 00031)):红色
菌落颜色(阿博尼沙门氏菌NCTC 6017):红色
黑色中心(鼠伤寒沙门氏菌ATCC 14028(WDCM 00031)):+
黑色中心(阿博尼沙门氏菌NCTC 6017):+
生长(大肠埃希菌ATCC 8739(WDCM 00012)):无至非常好
菌落颜色(大肠埃希菌ATCC 8739(WDCM 00012)):黄色
培养基颜色(大肠埃希菌ATCC 8739(WDCM 00012)):黄色
沉淀(大肠埃希菌ATCC 8739(WDCM 00012)):+
孵育:沙门氏菌18 hrs.;30-35°C;大肠埃希菌高达48 hrs
以上信息在发布之时为最新信息,如有更改,恕不另行通知(与我们公司签订管理权变更协议的客户除外)。如果公司内部事务或《标准法规》提出要求,则可以随时以任何方式更改信息/格式。
外观(颜色):红色
pH值(25 °C):7.2 - 7.6
典型成分(g/L):酵母提取物3.0;氯化钠5.0;D(+)-木糖3.5;乳糖7.5;蔗糖7.5;L(+)-赖氨酸5.0;脱氧胆酸钠2.5;硫代硫酸钠6.8;柠檬酸铵(III)0.8;酚红0.08;琼脂-琼脂13.5。
根据EP、USP和JP协调方法进行促生长试验。
参考培养基上的接种物(鼠伤寒沙门氏菌ATCC 14028(WDCM 00031)):10 - 100
参考培养基上的接种物(阿博尼沙门氏菌 NCTC 6017):10 - 100
菌落计数(鼠伤寒沙门氏菌 ATCC 14028(WDCM 00031)):
菌落计数(阿博尼沙门氏菌 NCTC 6017):
在测试培养基上回收率(沙克鼠伤寒沙门氏菌 ATCC 14028(WDCM 00031)): ≥ 50 %
在测试培养基上回收率(阿博尼沙门氏菌 NCTC 6017): ≥ 50%
菌落颜色(鼠伤寒沙门氏菌ATCC 14028(WDCM 00031)):红色
菌落颜色(阿博尼沙门氏菌NCTC 6017):红色
黑色中心(鼠伤寒沙门氏菌ATCC 14028(WDCM 00031)):+
黑色中心(阿博尼沙门氏菌NCTC 6017):+
生长(大肠埃希菌ATCC 8739(WDCM 00012)):无至非常好
菌落颜色(大肠埃希菌ATCC 8739(WDCM 00012)):黄色
培养基颜色(大肠埃希菌ATCC 8739(WDCM 00012)):黄色
沉淀(大肠埃希菌ATCC 8739(WDCM 00012)):+
孵育:沙门氏菌18 hrs.;30-35°C;大肠埃希菌高达48 hrs
以上信息在发布之时为最新信息,如有更改,恕不另行通知(与我们公司签订管理权变更协议的客户除外)。如果公司内部事务或《标准法规》提出要求,则可以随时以任何方式更改信息/格式。
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
商品
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.