主要文件
1.05057
Supelco
Potassium disulfite
for analysis EMSURE®
别名:
Potassium disulfite, Potassium metabisulfite, Potassium pyrosulfite
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 G
$153.00
1 KG
$235.00
2.5 KG
$465.00
$153.00
预计发货时间2025年4月15日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 G
$153.00
1 KG
$235.00
2.5 KG
$465.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
K2O5S2
CAS号:
分子量:
222.32
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
240-795-3
NACRES:
NA.21
$153.00
预计发货时间2025年4月15日详情
获取大包装报价
质量水平
产品线
EMSURE®
方案
≥96% (iodometric)
表单
solid
效能
2300 mg/kg LD50, oral (Rat)
杂质
≤0.005% In water insoluble matter
pH值(酸碱度)
3.0-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
150 °C (decomposition)
溶解性
450 g/L
堆积密度
1000‑1300 kg/m3
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.005%
痕量阳离子
As: ≤0.0001%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([S](=O)[O-])[O-]
InChI
1S/2K.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
InChI key
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
Assay (iodometric): ≥ 96 %
In water insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
As (Arsenic): ≤ 0.0001 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1