主要文件
1.04865
Supelco
重铬酸钾
for analysis (max. 0.000001% Hg) EMSURE® ACS,ISO
别名:
重铬酸钾, 重铬酸钾,焦铬酸钾
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 G
$714.00
$714.00
预计发货时间2025年9月05日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 G
$714.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cr2K2O7
CAS号:
分子量:
294.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
231-906-6
NACRES:
NA.21
$714.00
预计发货时间2025年9月05日详情
获取大包装报价
等级
ACS reagent
质量水平
Agency
reag. ISO
产品线
EMSURE®
方案
≥99.9% (iodometric)
表单
crystalline
效能
90.5 mg/kg LD50, oral (Rat)
1170 mg/kg LD50, skin (Rat)
杂质
≤0.005% Insoluble matter
缺失
≤ 0.05% loss on drying, 105°C
pH值(酸碱度)
3.6 (100 g/L in H2O)
沸点
>500 °C/1013 hPa
mp
398 °C
密度
2.7 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
1250 kg/m3
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
痕量阳离子
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
Hg: ≤0.000001%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.005%
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Cr](=O)(=O)([O-])O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
InChI key
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
相关类别
应用
  • 基因调控和载体修饰的耦合操纵细菌生物被膜作为稳健的活体催化剂:该研究探索了重铬酸钾作为催化剂在生物技术过程中的应用,特别是细菌生物被膜的改性方面。这些发展显示了生物工程的巨大前景,其中稳健的活性催化剂可以在工业生物处理和环境修复中发挥关键作用(Yan CH et al., 2024)。
  • 探究耐铬(Cr)铜绿假单胞菌与纳米零价铁(nZVI)协同作用抑制芦荟对Cr的吸收:该研究使用重铬酸钾来研究铬暴露对植物的影响以及生物修复技术的潜在缓解作用。强调了重铬酸钾在环境科学中的重要性,用以评估和制定管理农业重金属污染的策略(Komal et al., 2024)。
  • 生物脂肪酸改性氧化多壁碳纳米管超疏水复合材料的制备及性能研究:重铬酸钾在这里被用作合成先进纳米复合材料的氧化剂。这些材料在制造超疏水表面方面的应用具有重要意义,在材料科学和工业制造方面具有广泛的意义,特别是在涂料和环境应用方面(Hao X et al., 2024)。
  • 基于内滤效应的“关-开”型探针用于甲醛的荧光和视觉传感该研究重点介绍了钾盐重铬酸盐作为化学试剂在分析方法中的作用。它被用于开发用于检测甲醛等有害物质的灵敏和特异性传感器,强调了其在实验室和工业环境中加强公共卫生和安全协议的关键作用(Fan W et al., 2024)。
分析说明
含量测定(碘量滴定法): ≥ 99.9 %
不溶物: ≤ 0.005 %
氯化物(Cl): ≤ 0.001 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.005 %
Ca(钙): ≤ 0.002 %
Cu(铜): ≤ 0.001 %
Fe(铁): ≤ 0.001 %
Hg(汞): ≤ 0.000001 %
Na(钠): ≤ 0.02 %
Pb(铅): ≤ 0.005 %
干燥失重(105 °C): ≤ 0.05 %
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
靶器官
Cardio-vascular system, Respiratory system
储存分类代码
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3